Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AR Mouse Monoclonal Antibody [clone: AR441 DHTR/882]

Fournisseur: Biotium
BNUM0913-50
BNUM0913-50EA 395 EUR InStock
BNUM0913-50
Anti-AR Mouse Monoclonal Antibody [clone: AR441 DHTR/882]
Anticorps
Recognizes a protein of 110 kDa, which is identified as androgen receptor (AR). It reacts with full length, and the newly described A form of the receptor. It does not cross react with estrogen, progesterone, or glucocorticoid receptors. The expression of AR is reportedly inversely correlated with histologic grade i.e. well differentiated prostate tumors show higher expression than the poorly differentiated tumors. In prostate cancer, AR has been proposed, as a marker of hormone-responsiveness and thus it may be useful in identifying patients likely to benefit from anti-androgen therapy. Anti-androgen receptor has been useful clinically in differentiating morpheaform basal cell carcinoma (mBCC) from desmoplastic trichoepithelioma (DTE) in the skin.This MAb is superb for staining of formalin/paraffin tissues.

  • Purified
  • BSA-free

Type: Primary
Antigen: AR
Clonality: Monoclonal
Clone: AR441 DHTR/882
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité