Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MITF Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MITF/915]

Fournisseur: Biotium
BNUM0915-50
BNUM0915-50EA 395 EUR InStock
BNUM0915-50
Anti-MITF Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MITF/915]
Anticorps
MITF (microphthalmia transcription factor) is a basic helix-loop-helix-leucine-zipper (bHLH-Zip) transcription factor that regulates the development and survival of melanocytes and retinal pigment epithelium, and also is involved in transcription of pigmentation enzyme genes such as tyrosinase TRP1 and TRP2. MITF has been shown to be phosphorylated by MAP kinase in response to c-kit activation, resulting in upregulation of MITF transcriptional activity. Mutations of the MITF gene are associated with the autosomal dominant hereditary deafness and pigmentation condition, Waardenburg Syndrome type 2A. Multiple isoforms of MITF exist, including MITF-A, MITF-B, MITF-C, MITF-H, and MITF-M, which differ in the amino-terminal domain and in their expression patterns. The MITF-M isoform is restricted to the melanocyte cell lineage. This MAb recognizes a nuclear protein, which is expressed in the majority of primary and metastatic epithelioid malignant melanomas as well as in normal melanocytes, benign nevi and dysplastic nevi.

Type: Primary
Antigen: MITF
Clonality: Monoclonal
Clone: MITF/915
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Reactivity: Dog, Human
Isotype: IgG1, kappa

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité