Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCGR3A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HuNK2]

Fournisseur: Biotium
BNUM0928-50
BNUM0928-50EA 417 EUR InStock
BNUM0928-50
Anti-FCGR3A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HuNK2]
Anticorps
Recognizes a protein of 50-65 kDa, identified as CD16 (Workshop IV; Code N39 ) (also known low affinity Fc receptor III for IgG (FcRIII) or Leu 11). CD16 exists as a polypepetide-anchored from (FCRIIIA or CD16A) on human natural killer (NK) cells and monocytes/ macrophages and as a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored form (FcRIIIB or CD16B) on neutrophils. CD16B is polymorphic and the two alleles are termed NA1 and NA2.3 CD16 plays a role in signal transduction, NK cell activation and antibody-dependent cellular cytotoxicity. This MAb has been showed to inhibit the binding of immune complex to NK cells, inhibit cytotoxicity of NK cells, and induce calcium fluxes in NK cells and neutrophils.

Type: Primary
Antigen: FCGR3A
Clonality: Monoclonal
Clone: HuNK2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Reactivity: Human
Isotype: IgG2a, kappa

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité