Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD46 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 169-1-E4.3]

Fournisseur: Biotium
BNUM0930-50
BNUM0930-50EA 395 EUR InStock
BNUM0930-50
Anti-CD46 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 169-1-E4.3]
Anticorps
Recognizes a protein of 52 kDa-58 kDa, identified as CD46 (also known as membrane cofactor protein, MCP). Its epitope is located on the four immunogenic short consensus repeat (SCR) domains at N-terminus of the protein. CD46 exists as many isoforms in a variety of tissues. It is strongly expressed on salivary gland ducts and kidney ducts, moderately on lymphocytes and endothelium, and weakly on interstitial tissues and muscle cells, but not on erythrocytes. CD46 functions as a C3b/C4b-binding glycoprotein that inhibits complement activation on host cells. It also serves as a measles virus receptor, an adherence factor for group A Streptococcus pyogenes, and a cellular pilus receptor for pathogenic Neisseria.

Type: Primary
Antigen: CD46
Clonality: Monoclonal
Clone: 169-1-E4.3
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Baboon, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité