Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: AE-2]

Fournisseur: Biotium
BNUM0946-50
BNUM0946-50EA 417 EUR InStock
BNUM0946-50
Anti-Double Stranded DNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: AE-2]
Anticorps
This monoclonal antibody is part of a new panel of reagents, which recognizes subcellular organelles or compartments of human cells. These markers may be useful in identification of these organelles in cells, tissues, and biochemical preparations. This MAb recognizes the double stranded DNA in human cells. It can be used to stain the nuclei in cell or tissue preparations and can be used as a nuclear marker in human cells. This MAb produces a homogeneous staining pattern in the nucleus of normal and malignant cells.,Double Stranded deoxyribonucleic acid (ds DNA) is the genetic material of all cells and many viruses and is a polymer of nucleotides. The monomer consists of phosphorylated 2-deoxyribose N-glycosidically linked to one of four bases, adenine, cytosine, guanine or thymine. These are linked together by 3',5'-phosphodiester bridges. In the Watson-Crick double-helix model, two complementary strands are wound in a right-handed helix and held together by hydrogen bonds between complementary base pairs.

  • Purified, BSA-free

Type: Primary
Antigen: Double Stranded DNA
Clonality: Monoclonal
Clone: AE-2
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité