Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABO Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 19-OLE]

Fournisseur: Biotium
BNUM0947-50
BNUM0947-50EA 417 EUR InStock
BNUM0947-50
Anti-ABO Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 19-OLE]
Anticorps
Recognizes the blood group H type 2 antigens, trisaccharide Fucα1-2Galβ1-4GlcNAcβ1 of human origin. This protein is the basis of the ABO blood group system. The histo-blood group ABO involves three carbohydrate antigens: A, B, and H. A, B, and AB individuals express a glycosyltransferase activity that converts the H antigen to the A antigen (by addition of UDP-GalNAc) or to the B antigen (by addition of UDP-Gal), whereas O individuals lack such activity. It is expressed on endothelial cells, epithelial cells and granulocytes. Increased expression of this antigen has been observed on some tumor tissues such as gastric carcinomas, urothelial carcinomas, and colon carcinomas.

Type: Primary
Antigen: ABO
Clonality: Monoclonal
Clone: 19-OLE
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité