Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MUC1/955]

Fournisseur: Biotium
BNUM0955-50
BNUM0955-50EA 417 EUR InStock
BNUM0955-50
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MUC1/955]
Anticorps
This MAb reacts with MUC1. The dominant epitope of this MAb has not yet been determined. MUC1 is a large cell surface mucin glycoprotein expressed by most glandular and ductal epithelial cells and some hematopoietic cell lineages. It is expressed on most secretory epithelium, including mammary gland and some hematopoietic cells. It is expressed abundantly in lactating mammary glands and over expressed abundantly in >90% breast carcinomas and metastases. Transgenic MUC1 has been shown to associate with all four c-erbB receptors and localize with c-erbB1 (EGFR) in lactating glands. The MUC1 gene contains seven exons and produces several different alternatively spliced variants. The major expressed form of MUC1 uses all seven exons and is a type 1 transmembrane protein with a large extracellular tandem repeat domain. The tandem repeat domain is highly O glycosylated and alterations in glycosylation have been shown in epithelial cancer cells. Antibody to EMA is useful as a pan-epithelial marker for detecting early metastatic loci of carcinoma in bone marrow or liver.

Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Monoclonal
Clone: MUC1/955
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité