Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-H1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HH1/957]

Fournisseur: Biotium
BNUM0957-50
BNUM0957-50EA 395 EUR InStock
BNUM0957-50
Anti-H1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HH1/957]
Anticorps
Eukaryotic histones are basic and water-soluble nuclear proteins that form hetero-octameric nucleosome particles by wrapping 146 base pairs of DNA in a left-handed super-helical turn sequentially to form chromosomal fiber. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form the octamer; formed of two H2A-H2B dimers and two H3-H4 dimers, forming two nearly symmetrical halves by tertiary structure. Over 80% of nucleosomes contain the linker Histone H1, derived from an intronless gene that interacts with linker DNA between nucleosomes and mediates compaction into higher order chromatin. Histones are subject to posttranslational modification by enzymes primarily on their N-terminal tails, but also in their globular domains. Such modifications include methylation, citrullination, acetylation, phosphorylation, sumoylation, ubiquitination and ADP-ribosylation.

Type: Primary
Antigen: H1
Clonality: Monoclonal
Clone: HH1/957
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité