Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ep-CAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: EGP40/826 EGP40/837 EGP40/1110 EGP40/1120]

Fournisseur: Biotium
BNUM0969-50
BNUM0969-50EA 395 EUR InStock
BNUM0969-50
Anti-Ep-CAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: EGP40/826 EGP40/837 EGP40/1110 EGP40/1120]
Anticorps
This is a cocktail of four highly specific monoclonal antibodies (EGP40/826, EGP40/837, EGP40/1110, EGP40/1120) that recognize extracellular as well as intracellular domains of the epithelial cellular adhesion molecule (Ep-CAM). It is a 40-43 kDa transmembrane epithelial glycoprotein, identified as epithelial specific antigen (ESA), or Ep-CAM. Ep-CAM is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and a vast majority of carcinomas. This epithelial antigen plays an important role as a tumor-cell marker in lymph nodes from patients with esophageal carcinoma otherwise classified as node-negative. Epithelial antigen has also been suggested as a discriminator between basal cell and baso-squamous carcinomas, and squamous cell carcinoma of the skin.

  • Purified
  • BSA-free

Type: Primary
Antigen: Ep-CAM
Clonality: Monoclonal
Clone: EGP40/826 EGP40/837 EGP40/1110 EGP40/1120
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité