Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD7 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: T3-3A1]

Fournisseur: Biotium
BNUM0978-50
BNUM0978-50EA 417 EUR InStock
BNUM0978-50
Anti-CD7 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: T3-3A1]
Anticorps
Recognizes a protein of 40 kDa, identified as CD7, a member of the immunoglobulin gene superfamily. Its N-terminal amino acids 1-107 are highly homologous to Ig kappa-L chains whereas the carboxyl-terminal region of the extracellular domain is proline-rich and has been postulated to form a stalk from which the Ig domain projects. CD7 is expressed on the majority of immature and mature T-lymphocytes, and T cell leukemia. It is also found on natural killer cells, a small subpopulation of normal B cells and on malignant B cells. Cross-linking surface CD7 positively modulates T cell and NK cell activity as measured by calcium fluxes, expression of adhesion molecules, cytokine secretion and proliferation. CD7 associates directly with phosphoinositol 3'-kinase. CD7 ligation induces production of D-3 phosphoinositides and tyrosine phosphorylation.

Type: Primary
Antigen: CD7
Clonality: Monoclonal
Clone: T3-3A1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité