Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-B Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: EP-4]

Fournisseur: Biotium
BNUM1006-50
BNUM1006-50EA 417 EUR InStock
BNUM1006-50
Anti-HLA-B Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: EP-4]
Anticorps
This MAb recognizes the HLA-B27 cell surface antigen on human cells. It may be used to HLA type human lymphocytes. Approximately 60% of patients with ankylosing spondylitis are HLA-B27 positive. This reagent can be used to help identify this HLA haplotype in human lymphocytes. Major histocompatibility complex (MHC) molecules form an integral part of the immune response system. They are cell-surface receptors that bind pep- tides and present them to T lymphocytes. Human leukocyte antigens (HLAs) are polymorphic members of the MHC family that are specifically involved in the presentation of antigens to the T cell receptor. There are two classes of HLA antigens: class I (HLA-A, HLA-B and HLA-C) and class II (HLA-D). Class I molecules are expressed in nearly all cells and play a central role in the immune system by presenting peptides derived from the endoplasmic reticulum. The differential structural properties of MHC class I and class II molecules account for their respective roles in activating different populations of T lymphocytes. HLA-B encodes a membrane anchored heavy chain, which hetero-dimerizes with a light chain (beta-2-Microglobulin) to form MHC-I. Polymorphisms yield hundreds of HLA-B alleles. The HLA-B27 allele appears with increased frequency in uveitis patients.

Type: Primary
Antigen: HLA-B
Clonality: Monoclonal
Clone: EP-4
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité