Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYCS Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CYCS/1010]

Fournisseur: Biotium
BNUM1010-50
BNUM1010-50EA 417 EUR InStock
BNUM1010-50
Anti-CYCS Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CYCS/1010]
Anticorps
Cytochrome C is a well-characterized mobile electron transport protein that is essential to energy conversion in all aerobic organisms. In mammalian cells, this highly conserved protein is normally localized to the mitochondrial inter-membrane space. More recent studies have identified cytosolic cytochrome c as a factor necessary for activation of apoptosis. During apoptosis, cytochrome c is trans-located from the mitochondrial membrane to the cytosol, where it is required for activation of caspase-3 (CPP32). Overexpression of Bcl-2 has been shown to prevent the translocation of cytochrome c, thereby blocking the apoptotic process. Overexpression of Bax has been shown to induce the release of cytochrome c and to induce cell death. The release of cytochrome c from the mitochondria is thought to trigger an apoptotic cascade, whereby Apaf-1 binds to Apaf-3 (caspase-9) in a cytochrome c-dependent manner, leading to caspase-9 cleavage of caspase-3. This MAb recognizes total cytochrome C which includes both apocytochrome (i.e. cytochrome in the cytosol without heme attached) and holocytochrome (i.e cytochrome in the mitochondria with heme attached).

Type: Primary
Antigen: CYCS
Clonality: Monoclonal
Clone: CYCS/1010
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité