Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPS1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CPS1/1022]

Fournisseur: Biotium
BNUM1022-50
BNUM1022-50EA 417 EUR InStock
BNUM1022-50
Anti-CPS1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CPS1/1022]
Anticorps
This MAb recognizes a protein of 165 kDa, identified as carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1). This mitochondrial enzyme catalyzes synthesis of carbamoyl phosphate from ammonia and bicarbonate. This reaction is the first committed step of the urea cycle, which is important in the removal of excess urea from cells.Deficiency of CPS1 is an autosomal recessive disorder that causes hyperammonemia. CPS1 is a hepatocyte specific protein that localizes to the mitochondria of hepatocytes. It is a sensitive marker for distinguishing hepatocellular carcinomas (HCC) from other metastatic carcinomas as well as cholangio-carcinomas. HCC s occur primarily in the stomach, but they are also found in many other organs. CPS1 may also be a useful marker for intestinal metaplasia. Reportedly, strong expression of CPS1 correlates with smaller tumor size and longer patient survival. Occasionally, CPS1 is also found in gastric carcinomas as well as in a few other non-hepatic tumors.

Type: Primary
Antigen: CPS1
Clonality: Monoclonal
Clone: CPS1/1022
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité