Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CPT/1028]

Fournisseur: Biotium
BNUM1028-50
BNUM1028-50EA 417 EUR InStock
BNUM1028-50
Anti-S100A9 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CPT/1028]
Anticorps
Recognizes the L1 or Calprotectin molecule, an intra-cytoplasmic antigen comprising of a 12 kDa alpha chain and a 14 kDa beta chain. Calprotectin comprises 60% of the cytoplasmic protein fraction of circulating polymorphonuclear granulocytes and is also found in monocytes, macrophages and ileal tissue eosinophils. Peripheral blood monocytes carry the antigen extra- and intracellularly, neutrophils only intracellularly. Calprotectin has antibacterial, antifungal, immunomodulating and antiproliferative effects. Besides this it is a potent chemotactic factor for neutrophils. Plasma concentrations are elevated in diseases associated with increased neutrophil activity, like inflammatory bowel disease. Granulocytes terminate their existence after transmigration through the intestinal wall. Therefore calprotectin is also detectable in feces. Elevated levels of calprotectin have been observed in body fluids such as plasma, saliva, gingival crevicular fluid, stools, and synovial fluid during infection and inflammatory conditions.This MAb reacts with neutrophils, monocytes, macrophages, and squamous mucosal epithelia and is important for identifying macrophages in tissue sections.

Type: Primary
Antigen: S100A9
Clonality: Monoclonal
Clone: CPT/1028
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité