Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 246-E9.E7]

Fournisseur: Biotium
BNUM1039-50
BNUM1039-50EA 417 EUR InStock
BNUM1039-50
Anti-B2M Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 246-E9.E7]
Anticorps
Recognizes a protein of 12 kDa, identified as β-microglobulin. β-microglobulin non-covalently associates with the 44 kDa chain to form the HLA Class I antigen complex. Human β-2 microglobulin associated with HLA Class I antigens is expressed on many types of cells including lymphocytes, thymocytes, monocytes, granulocytes, platelets, endothelial cells, and epithelial cells. It is absent on erythrocytes. This MAb is specific to human β-2 microglobulin and does not react with non-human primate cells. This antibody reacts with all cell types excluding erythrocytes. The detection of β-2 microglobulin in body fluids has been used as a tumor marker and for monitoring patients with HIV infection.

Type: Primary
Antigen: B2M
Clonality: Monoclonal
Clone: 246-E9.E7
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité