Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 93-1B3]

Fournisseur: Biotium
BNUM1047-50
BNUM1047-50EA 417 EUR InStock
BNUM1047-50
Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 93-1B3]
Anticorps
Recognizes a protein of 30-33 kDa, which is identified as CD20 (Workshop V; Code CD20.4). It is a non-Ig differentiation antigen of B-cells and its expression is restricted to normal and neoplastic B-cells, being absent from all other leukocytes and tissues. CD20 is expressed by pre B-cells and persists during all stages of B-cell maturation but is lost upon terminal differentiation into plasma cells. The protein passes through the membrane 4 times with both ends in cytoplasm and exposes one short and one longer loop to the external environment. CD20 is not glycosylated in resting B-cells and its cytoplasmic domains are differentially phosphorylated upon activation. It acts as calcium channel involved in B cell activation and cell cycle progression.

Type: Primary
Antigen: MS4A1
Clonality: Monoclonal
Clone: 93-1B3
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité