Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B-B12]

Fournisseur: Biotium
BNUM1052-50
BNUM1052-50EA 417 EUR InStock
BNUM1052-50
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B-B12]
Anticorps
Reacts with five invariable CD3 chains (designated as and ) with molecular weight ranging from 16-28 kDa. CD3 is expressed, typically at high levels, on peripheral T cells and majority of T cell neoplasms. Thymocytes express CD3 at different level on the cell surface in the course of differentiation and, in cortical thymus, CD3 is predominantly Intracytoplasmic. The CD3 complex is closely associated at the lymphocyte cell surface with T cell antigen receptor (TCR) and is involved in transducing antigen-recognition signals into cytoplasm of T cells and in regulating the cell surface expression of the TCR complex.

Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Monoclonal
Clone: B-B12
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité