Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 5-4.8]

Fournisseur: Biotium
BNUM1057-50
BNUM1057-50EA 417 EUR InStock
BNUM1057-50
Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 5-4.8]
Anticorps
Reacts with human CD48, a 45 kDa glycosyl phophatidyl-inositol (GPI)-anchored cell surface protein. CD48 is strongly expressed on lymphocytes and monocytes and weakly on granulocytes but is absent on platelets, fibroblasts, epithelium and endothelium. CD48 is one of the markers for detecting the defects of GPI anchoring structure on the patients with paroxysmal nocturnal hemoglobulinuria (PNH) and serves as a low affinity ligand for CD2.

Type: Primary
Antigen: CD48
Clonality: Monoclonal
Clone: 5-4.8
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité