Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-KRT76 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KRTH/1076]

Fournisseur: Biotium
BNUM1076-50
BNUM1076-50EA 417 EUR InStock
BNUM1076-50
Anti-KRT76 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: KRTH/1076]
Anticorps
This MAb recognizes basic (Type II or HMW) cytokeratins, which include 67 kDa (CK1); 64 kDa (CK3); 59 kDa (CK4); 58 kDa (CK5); 56 kDa (CK6); 52 kDa (CK8). Twenty human keratins are resolved with two-dimensional gel electrophoresis into acidic (pI 6.0) subfamilies. The acidic keratins have molecular weights (MW) of 56.5, 55, 51, 50, 50 , 48, 46, 45, and 40 kDa. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.

Type: Primary
Antigen: KRT76
Clonality: Monoclonal
Clone: KRTH/1076
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité