Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCGR2A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 7.3]

Fournisseur: Biotium
BNUM1078-50
BNUM1078-50EA 395 EUR InStock
BNUM1078-50
Anti-FCGR2A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 7.3]
Anticorps
This MAb reacts with a CD32 (FcgRII) epitope (cluster-4). It displays a stronger reaction with Daudi than with U937 cells. The epitope is located in domain 2 of FcgRIIa. Its Fab'2 fragments block immune complex binding. CD32 (FcgRII) is a type 1 transmembrane glycoprotein that mediates several functions including phagocytosis, cytotoxicity, and immunomodulation as well as platelet aggregation. Three genes (A, B, and C) encode CD32 and at least 6 isoforms are generated via alternative mRNA splicing, i.e., IIa1, IIa2, IIb1, IIb2, IIb3 and IIc. Monocytes/macrophages, placental trophoblasts and endothelial cells express all isoforms. In addition, the IIb isoform is expressed by B cells, and the IIa isoform by platelets, granulocytes and, weakly, by B cells. NK cells and neutrophils express Isoform IIc. CD32 binds weakly to the Fc region of monomeric IgG but more strongly to IgG aggregates and immune complexes.

Type: Primary
Antigen: FCGR2A
Clonality: Monoclonal
Clone: 7.3
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité