Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABO Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HE-10]

Fournisseur: Biotium
BNUM1089-50
BNUM1089-50EA 395 EUR InStock
BNUM1089-50
Anti-ABO Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: HE-10]
Anticorps
This MAb preferably reacts with determinants of chain A and H type 3(Gal1-3GalNAc-R) and 4 (Gal1-3GalNAc-R), but not with type 1 and 2 chain structures. It is not reactive with immuno-dominant A trisaccharide. This MAb is applicable for tissue staining in tumor patients with blood groups A and AB. It shows a highly heterogeneous reactivity in human colon tumor tissue and adjacent mucosa. Blood-group antigens are generally defined as molecules formed by sequential addition of saccharides to the carbohydrate side chains of lipids and proteins detected on erythrocytes and certain epithelial cells. The A, B and H antigens are reported to undergo modulation during malignant cellular transformation. Blood group related antigens represent a group of carbohydrate determinants carried on both glycolipids and glycoproteins. They are usually mucin-type, and are detected on erythrocytes, certain epithelial cells, and in secretions of certain individuals. Sixteen genetically and biosynthetically distinct but inter-related specificities belong to this group of antigens, including A, B, H, Lewis A, Lewis B, Lewis X, Lewis Y, and precursor type 1 chain antigens.

Type: Primary
Antigen: ABO
Clonality: Monoclonal
Clone: HE-10
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité