Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-DRA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IPO-10]

Fournisseur: Biotium
BNUM1090-50
BNUM1090-50EA 395 EUR InStock
BNUM1090-50
Anti-HLA-DRA Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: IPO-10]
Anticorps
MAb IPO-10 defines the antigen, which appears on B cell progenitors following HLA-DR and preceding CD10, CD19, CD22, CD37 and cym. It is expressed on resting B cells and than reappears and persists in cytoplasm and on cell surface until cytoplasmic Ig appears. It is a useful antibody for diagnostics of neoplasms of B cell origins. It reacts with human B cell lines Daudi, Raji, Namalva, EB-3, RPMI-8226 (50% of cells). The MAb does not label T cell lines, blood granulocytes, thymocytes or bone marrow stromal fibroblasts. No significant changes are detected after PHA or ConA stimulation while LPS and PWM stimulated cultures after 18-48h show decreased number of antigen-positive cells but in final terms of cultivation antigen is expressed again. This MAb labels B cell leukemias and some lymphomas. Hairy cell leukemia strongly reacts and 70% of B cell CLL and some B-NHL were also positive. IPO-10 reacts with AMML cells and in a majority of Hodgkin's disease cases a significant percentage of affected lymph node cells were detected.

Type: Primary
Antigen: HLA-DRA
Clonality: Monoclonal
Clone: IPO-10
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 kappa
Reactivity: Human, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité