Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 108-2C5]

Fournisseur: Biotium
BNUM1095-50
BNUM1095-50EA 417 EUR InStock
BNUM1095-50
Anti-HLA-A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: 108-2C5]
Anticorps
HLA-A, with HLA-B and HLA-C, belongs to major histocompatibility complex (MHC) class I antigens and expresses constitutively on all nucleated cells. MHC class I antigens play a role in class I MHC-associated antigen presentation, inhibition of NK cell cytotoxicity, tumor surveillance, and tissue allotransplantation. This MAb is useful for HLA molecular typing of peripheral blood leukocytes as well as a large number of leukemic cell lines. It reacts with an intralocus determinant present on a limited number of HLA-A locus-encoded gene products (HLA-A2, -A3, -A28, -A29, -A30, -A31 and -Aw33). Its epitope maps between aa65-to-aa80 of the α1 domain of the HLA-A. This MAb recognizes an intralocus determinant present on a limited number of HLA-A locus-encoded gene products (HLA-A2, -A3, A28, -A29, -A30, -A31 and -Aw33). Furthermore, by testing its reactivity with HLA-A2 natural variants and mutants, the importance of amino acid residues 79 and/or 80 of the α1 domain was demonstrated in the formation of an intralocus HLA-A determinant.

Type: Primary
Antigen: HLA-A
Clonality: Monoclonal
Clone: 108-2C5
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité