Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CLIP/1133]

Fournisseur: Biotium
BNUM1133-50
BNUM1133-50EA 395 EUR InStock
BNUM1133-50
Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: CLIP/1133]
Anticorps
Recognizes proteins of 33, 35 and 41 kDa, which are identified as various isoforms of CD74. Its epitope is localized in the extracellular domain of CD74. CD74 is a type II transmembrane protein which binds to the peptide binding groove of newly synthesized MHC class II alpha/beta heterodimers and prevents their premature association with endogenous polypeptides. The CD74 molecule plays a critical role in the presentation of peptides, by the MHC class II antigens, to CD4 positive lymphocytes. CD74 is expressed on MHC class II positive cells including B cells, a subset of activated T cells, monocytes, and dendritic cells and by various types of carcinomas. CD74 is expressed primarily by antigen presenting cells, such as B-lymphocytes (from before the pre-B cell stage to before the plasma cell stage), macrophages, and monocytes, and many epithelial cells. Anti-CD74 stains predominantly germinal center lymphocytes and B-cell lymphomas, but rarely T-cell lymphomas. Anti-CD74 has been shown to be useful in differentiating atypical fibroxanthoma (-) from malignant fibrous histiocytoma ( ).

Type: Primary
Antigen: CD74
Clonality: Monoclonal
Clone: CLIP/1133
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité