Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MUC5AC Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MUC5AC/917 45M1]

Fournisseur: Biotium
BNUM1134-50
BNUM1134-50EA 417 EUR InStock
BNUM1134-50
Anti-MUC5AC Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MUC5AC/917 45M1]
Anticorps
Mucin 5AC glycoprotein (MUC5AC) is a 641 kDa glycoprotein belonging to the superfamily of mucins. Mucins are high molecular weight glycoproteins produced by epithelial cells and can be divided into two families; secretory mucins and membrane bound mucins. MUC5AC is a mucus-forming secreted mucin that is found in normal gastric and tracheo-bronchial mucosa, but absent from normal colon. MUC5AC expression is present in primary ovarian mucinous cancer but usually absent in colorectal adenocarcinoma, thus showing an expression pattern opposite to MUC2. Together with a panel of antibodies, Anti-MUC5AC may be useful for differential identification of primary mucinous ovarian tumors from colon adenocarcinoma metastatic to the ovary. MUC5AC antibodies may also be useful for identification of intestinal metaplasia as well as in the identification of pancreatic carcinoma and pre-cancerous changes vs. normal pancreas.

Type: Primary
Antigen: MUC5AC
Clonality: Monoclonal
Clone: MUC5AC/917 45M1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité