Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD86 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: C86/1146]

Fournisseur: Biotium
BNUM1146-50
BNUM1146-50EA 395 EUR InStock
BNUM1146-50
Anti-CD86 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: C86/1146]
Anticorps
Recognizes a protein of 70 kDa, which is identified as CD86. CD86 is a type I transmembrane glycoprotein and a member of the immunoglobulin superfamily of cell surface receptors. It is expressed at high levels on resting peripheral monocytes and dendritic cells and at very low density on resting B and T lymphocytes. CD86 expression is rapidly upregulated by B cell specific stimuli with peak expression at 18 to 42 hours after stimulation. CD86, along with CD80/B71, is an important accessory molecule in T cell co-stimulation via its interaction with CD28 and CD152/CTLA4. Since CD86 has rapid kinetics of induction, it is believed to be the major CD28 ligand expressed early in the immune response. It is also found on malignant Hodgkin and Reed Sternberg (HRS) cells in Hodgkin's disease.

Type: Primary
Antigen: CD86
Clonality: Monoclonal
Clone: C86/1146
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité