Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC3A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MUC3/1154]

Fournisseur: Biotium
BNUM1154-50
BNUM1154-50EA 417 EUR InStock
BNUM1154-50
Anti-MUC3A Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MUC3/1154]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of HMW, identified as mucin 3 glycoprotein (MUC3). This MAb shows no cross-reaction with human milk fat globule membranes, MUC1, or MUC2. The Mucins are a family of highly glycosylated, secreted proteins with a basic structure consisting of a variable number of tandem repeats (VNTRs) encoded by 60 base pairs (Mucin 1), 69 base pairs (Mucin 2) and 51 base pairs (Mucin 3). The number of repeats is highly polymorphic and varies among different alleles. Mucin 1 proteins are expressed as type I membrane proteins in addition to secreted forms. Mucin 1 is aberrantly expressed in epithelial tumors including breast carcinomas. Mucin 2 coats the epithelia of the intestines and airways and is associated with colonic tumors. Mucin 3 is a major component of various mucus gels and is broadly expressed in normal and tumor cells.

Type: Primary
Antigen: MUC3A
Clonality: Monoclonal
Clone: MUC3/1154
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité