Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD59 Rat Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MACIF/1193]

Fournisseur: Biotium
BNUM1193-50
BNUM1193-50EA 417 EUR InStock
BNUM1193-50
Anti-CD59 Rat Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: MACIF/1193]
Anticorps
This antibody reacts with human CD59, a 20 kDa glycosyl phosphatidyl-inositol (GPI)-anchored cell surface protein. CD59 regulates complement-mediated cell lysis, and it is involved in lymphocyte signal transduction. This protein is a potent inhibitor of the complement membrane attack complex, whereby it binds complement C8 and/or C9 during the assembly of this complex, thereby inhibiting the incorporation of multiple copies of C9 into the complex, which is necessary for osmolytic pore formation. CD59 is widely distributed on cells in all tissues. It inhibits formation of MAC, thus protecting cells from complement-mediated lysis. The expression of CD59 on erythrocytes is important for their survival. Genetic defects in GPI-anchor attachment, that cause a reduction or loss of CD59 and CD55 on erythrocytes produce the symptoms of the disease paroxysmal hemoglobinuria (PNH). It is useful for study on GPI-anchored proteins, PNH and CD59 functions.

Type: Primary
Antigen: CD59
Clonality: Monoclonal
Clone: MACIF/1193
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité