Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT8 & KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B22.1 B23.1]

Fournisseur: Biotium
BNUM1221-50
BNUM1221-50EA 417 EUR InStock
BNUM1221-50
Anti-KRT8 & KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (Purified, BSA-free) [clone: B22.1 B23.1]
Anticorps
Cytokeratin 8 (CK8) belongs to the type II (or B or basic) subfamily of high molecular weight cytokeratins and exists in combination with cytokeratin 18 (CK18). This MAb cocktail recognizes all simple epithelia including glandular epithelium, for example thyroid, female breast, gastrointestinal tract, respiratory tract, and urogenital tract including transitional epithelium. All adenocarcinomas and most squamous carcinomas are positive but keratinizing squamous carcinomas are usually negative. This antibody is useful in demonstrating the presence of Paget cells; there is very little keratin 18 in the normal epidermis so only Paget cells are stained.Immunohistochemical staining with this MAb is indistinguishable from that obtained with monoclonal antibody 5D3.

Type: Primary
Antigen: KRT8 & KRT18
Clonality: Monoclonal
Clone: B22.1 B23.1
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgGs
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité