Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 100/D5 124]

Fournisseur: Biotium
BNUM1234-50
BNUM1234-50EA 417 EUR InStock
BNUM1234-50
Anti-BCL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 100/D5 124]
Anticorps
This antibody recognizes a protein of 25-26 kDa, identified as the bcl-2 α oncoprotein. It shows no cross-reaction with Bcl-x or Bax protein. Expression of bcl-2 α oncoprotein inhibits programmed cell death (apoptosis). In most follicular lymphomas, neoplastic germinal centers express high levels of bcl-2 α protein, whereas the normal or hyperplastic germinal centers are negative. Consequently, this antibody is valuable when distinguishing between reactive and neoplastic follicular proliferation in lymph node biopsies. It may also be used in distinguishing between those follicular lymphomas that express bcl-2 protein and the small number in which the neoplastic cells are bcl-2 negative.

  • Purified
  • BSA-free

Type: Primary
Antigen: BCL2
Clonality: Monoclonal
Clone: 100/D5 124
Conjugation: Purified, BSA-free
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité