Wire baskets, rectangular, with handle
Fournisseur: BOCHEM
10120
BOCH10120EA 344 EUR InStock
BOCH10120
Wire baskets, rectangular, with handle
Paniers Paniers en maille d'acier
These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
  • Spot-welded grid 8×8×1 mm
  • Reinforced edges
  • Two cross-ties
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité