Raccord pour le matriel de statif DIN, d=26,9/12-13mm, fonte mallable/acier. Pour assembler des tubes de 26,9 mm des tiges DIN de 12/13 mm. Se compose du raccord (acier) et une pice d'assemblage (acier). Croix 2 entres 26, tige et tube en ac 1 * 1 Pce
Fournisseur: BOCHEM
Raccord pour le matriel de statif DIN, d=26,9/12-13mm, fonte mallable/acier. Pour assembler des tubes de 26,9 mm des tiges DIN de 12/13 mm. Se compose du raccord (acier) et une pice d'assemblage (acier). Croix 2 entres 26, tige et tube en ac 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Raccord pour le matériel de statif DIN, d=26,9/12-13mm, fonte malléable/acier. Pour assembler des tubes de 26,9 mm à des tiges DIN de 12/13 mm. Se compose du raccord (acier) et une pièce d'assemblage (acier). Croix à 2 entrées 26, tige et tube en ac 1 * 1 Pce BOCH111 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou