Pinces à dessertir
Fournisseur: BOCHEM
12968
BOCH12968EA 350 EUR InStock
BOCH12968
Pinces à dessertir
Pinces à sertir et pinces à dessertir
These decappers are used to remove aluminium crimp caps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité