Forceps, titanium
Fournisseur: BOCHEM
1910
BOCH1910EA 67.6 EUR InStock
BOCH1910
Forceps, titanium
Pinces
These titanium forceps are particularly suitable for applications where high corrosion-resistance, strength and low weight are important.
  • Lightweight, high strength
  • Corrosion and thermal resistance
  • Resistant to diluted sulphuric acid, hydrochloric acid, solutions containing chloride, cold nitric acid as well as most organic acids and alkaline solutions, such as sodium hydroxide
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité