Pinces pour creusets, avec manche en plastique
Fournisseur: BOCHEM
2162 2160 2161 2163
BOCH2162EA 16.7 EUR InStock
BOCH2162 BOCH2160 BOCH2161 BOCH2163
Pinces pour creusets, avec manche en plastique
Pinces
Pinces pour creusets en acier inoxydable avec manche en plastique (PVC).
  • Résistance thermique jusqu'à 145 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité