Supports pour tubes à essai
Fournisseur: BOCHEM
2281
BOCH2281EA 5.9 EUR InStock
BOCH2281
Supports pour tubes à essai
Pinces
This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité