Supports pour tubes à essai
Fournisseur: BOCHEM
2282
BOCH2282EA 12.8 EUR InStock
BOCH2282
Supports pour tubes à essai
Pinces
This test tube holder is made from stainless steel (18/10). For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité