Supports pour tubes à essai
Fournisseur: BOCHEM
2283
BOCH2283EA 13.4 EUR InStock
BOCH2283
Supports pour tubes à essai
Pinces
This test tube holder is made from stainless steel (18/10) and features a wooden handle. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité