Crucible tongs, titanium, with ridges
Fournisseur: BOCHEM
2910
BOCH2910EA 160 EUR InStock
BOCH2910
Crucible tongs, titanium, with ridges
Pinces
Titanium crucible tong with ridges.
  • Titanium is resistant to diluted acids and alkaline solutions
  • Thermal resistant
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité