L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Crucible tongs, titanium, with ridges
Fournisseur: BOCHEM
2910
BOCH2910EA 163 EUR InStock
BOCH2910
Crucible tongs, titanium, with ridges
Pinces
Titanium crucible tong with ridges.
  • Titanium is resistant to diluted acids and alkaline solutions
  • Thermal resistant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité