Spatules-cuillères, type d'analyse
Fournisseur: BOCHEM
3216
BOCH3216EA 6.7 EUR InStock
BOCH3216
Spatules-cuillères, type d'analyse
Spatules
Spoon spatula with one spoon end and one flat end. Spoon size: 25×18 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité