Pharmacist's spatulas
Fournisseur: BOCHEM
3500 3501 3502 3503 3504
BOCH3500EA 7.2 EUR InStock
BOCH3500 BOCH3501 BOCH3502 BOCH3503 BOCH3504
Pharmacist's spatulas
Spatules
These spatulas feature a stainless steel blade and a PVC handle.
  • Suitable for dishwasher
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité