Powder spatula
Fournisseur: BOCHEM
3740
BOCH3740EA 37.9 EUR InStock
BOCH3740
Powder spatula
Spatules
Double-ended powder spatula made of PTFE coated stainless steel. With one half-rounded and one flat end.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité