L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ciseaux universels, avec manche en plastique
Fournisseur: BOCHEM
4151
BOCH4151EA 11.7 EUR InStock
BOCH4151
Ciseaux universels, avec manche en plastique
Ciseaux
Stainless steel bandage scissors with plastic handle.
  • Temperature resistant up to max. 145 °C
  • Sharp-round
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité