Ciseaux universels, avec manche en plastique
Fournisseur: BOCHEM
4151
BOCH4151EA 11.4 EUR InStock
BOCH4151
Ciseaux universels, avec manche en plastique
Ciseaux
Stainless steel bandage scissors with plastic handle.
  • Temperature resistant up to max. 145 °C
  • Sharp-round
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité