Ciseaux pour découpe de tubes
Fournisseur: BOCHEM
4252
BOCH4252EA 38.6 EUR InStock
BOCH4252
Ciseaux pour découpe de tubes
Ciseaux
Scissors with stainless steel blades and red/black PP handle. Cuts tubes until 10 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité