Bases autoportantes
Fournisseur: BOCHEM
5000 5001 5002 5003
BOCH5000EA 201 EUR InStock
BOCH5000 BOCH5001 BOCH5002 BOCH5003
Bases autoportantes
Supports de statif
Bases de support en acier inoxydable 18/10 avec pieds expansibles, plats et lourds pour plus de stabilité.
  • Avec trou fileté M10 (décentré)
  • Un pied réglable
  • Avec protection en caoutchouc antidérapant
Certifications: DIN 12892
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité