Pince de table pour des tiges
Fournisseur: BOCHEM
5260
BOCH5260EA 68.9 EUR InStock
BOCH5260
Pince de table pour des tiges
Pinces Pinces à usage général
Pince de table de grande taille pour tiges, en fonte trempée.
  • Peut être fixée au plateau de table d'une épaisseur de max. 55 mm
  • Vernis vert
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité