Double bosshead, cross type
Fournisseur: BOCHEM
5311
BOCH5311EA 89.1 EUR InStock
BOCH5311
Double bosshead, cross type
Pinces Noix de serrage
Cross type double bossheads made of stainless steel.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90 + 180°
  • With socket screw (M6)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité