Universal bosshead
Fournisseur: BOCHEM
5334
BOCH5334EA 21.3 EUR InStock
BOCH5334
Universal bosshead
Pinces Noix de serrage
Universal aluminium bosshead with thumb screw (M8).
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 180 + 90°
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité