Double bossheads, swivel type
Fournisseur: BOCHEM
5362
BOCH5362EA 26.9 EUR InStock
BOCH5362
Double bossheads, swivel type
Pinces Noix de serrage
Double bossheads made of malleable cast iron, chromium plated.
  • Swivel type
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 0 to 360°
  • With thumb screw (M8)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité