Clamps, micro
Fournisseur: BOCHEM
5460
BOCH5460EA 22.4 EUR InStock
BOCH5460
Clamps, micro
Pinces Pinces à usage général
Micro clamps made of tempered cast iron, green varnished.
  • Fingers are covered with a layer of cork to protect clamped items
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité